2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
227115000 227110025
ACRO227115000EA 113 EUR
ACRO227115000 ACRO227110025
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol 97%
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol
Formula: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 1,099 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004680
Núm. CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Índice Merck: 12,00459
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %