5-Iodouracilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
228160100 228160500
ACRO228160100EA 89.2 EUR
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Iodouracilo 99%
5-Iodouracilo
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 270…274 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006020
Núm. CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %