5-fluorouracilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluorouracilo, 5-FU
228440010 228440050 228440250
228440010.EA 34.4 EUR
228440010. ACRO228440050 ACRO228440250
5-fluorouracilo 99%
5-Fluorouracilo
Formula: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130.08 g/mol
Pto. Ebullición: 190…200 °C (.1 mmHg)
Pto. de fusión: 278…282 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006018
Núm. CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04208
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 4 hrs) (in vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm