3,3',5,5'-Tetrametilbencidina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TMB
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 309 EUR
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina 99+%
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Pto. Ebullición: 402
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %