Rojo neutro, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
229810250 229811000
ACRO229810250EA 115 EUR
ACRO229810250 ACRO229811000
Rojo neutro, pure, high purity tinción biológica
Rojo neutro
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012651
Núm. CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Índice Merck: 12,06571
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %