o-Fenetidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
233480050 233485000
ACRO233480050EA 26.8 EUR
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Fenetidina 99%
o-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Número MDL: MFCD00007689
Núm. CAS: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07372
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %