3-Fenilpropionaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
240511000 240510050 240515000
ACRO240511000EA 86.6 EUR
ACRO240511000 ACRO240510050 ACRO240515000
3-Fenilpropionaldehído 95%
3-Fenilpropionaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 224…226 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007021
Núm. CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %