2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 87.8 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina 98+%
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…33 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042225
Núm. CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %