Ácido 3-tenoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
243110050 243110010
ACRO243110050EA 84.9 EUR
ACRO243110050 ACRO243110010
Ácido 3-tenoico 99%
Ácido 3-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
Pto. de fusión: 137…139 °C
Número MDL: MFCD00005467
Núm. CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Índice Merck: 12,09415
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %