Cloroformiato de triclorometilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
243310100 243311000
ACRO243310100EA 51.5 EUR
ACRO243310100 ACRO243311000
Cloroformiato de triclorometilo 99%
Cloroformiato de triclorometilo
Formula: C₂Cl₄O₂
MW: 197,83 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1,64 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015553
Núm. CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3390
ADR: 6.1,
Índice Merck: 13,03368
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %