Anhídrido isobutirico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
257780020 257785000
ACRO257780020EA 289 EUR
ACRO257780020 ACRO257785000
Anhídrido isobutirico 97%
Anhídrido isobutirico
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 183…187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,954 g/cm³
Pto. de inflamación: 66,4 °C
Número MDL: MFCD00008913
Núm. CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
UN: 2922
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (Isobutyric acid)
Propionyl content ≤1.0 % (as propionic acid)