di-Potasio tetraborato tetrahidrato 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 117 EUR
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
di-Potasio tetraborato tetrahidrato 99.5%, extra puro
di-Potasio tetraborato tetrahidrato
Formula: B₄K₂O₇·4H₂O
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149924
Núm. CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm