2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
263540050 263540250
ACRO263540050EA 41.3 EUR
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 99%
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Pto. Ebullición: 80…85 °C (.1 mmHg)
Pto. de fusión: 50…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042290
Núm. CAS: 74457-86-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %