5-Feniltetrazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
263720050
263720250
263721000
ACRO263720050EA
22.5
EUR
ACRO263720050
ACRO263720250
ACRO263721000
5-Feniltetrazol 99%
5-Feniltetrazol
Formula:
C₇H₆N₄ Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022388 Núm. CAS: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |