3-Fluoropirocatecol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
264790010 264790100
ACRO264790010EA 44 EUR
ACRO264790010 ACRO264790100
3-Fluoropirocatecol 98+%
3-Fluoropirocatecol
Formula: C₆H₅FO₂
MW: 128.1 g/mol
Pto. Ebullición: 218
Pto. de fusión: 71…74 °C
Número MDL: MFCD00042582
Núm. CAS: 363-52-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %