Difosfato de tetrapotasio 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tetra-Potasio pirofosfato, Potasio pirofosfato, tetra-Potasio difosfato, Pirofosfato de tetrapotasio
269230010 269230250 269230025
ACRO269230010EA 96.4 EUR
ACRO269230010 ACRO269230250 ACRO269230025
Difosfato de tetrapotasio 98%, extra puro
Difosfato de tetrapotasio
Formula: K₄O₇P₂
MW: 330.34 g/mol
Pto. de fusión: 1090 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011393
Núm. CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Índice Merck: 12,07833
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm