Bromoacetato de bencilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
278040500
278042500
278040010
ACRO278040500EA
34.4
EUR
ACRO278040500
ACRO278042500
ACRO278040010
Bromoacetato de bencilo 96%
Bromoacetato de bencilo
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 166…170 °C (22 mmHg) Densidad: 1,44 g/cm³ Pto. de inflamación: >109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000190 Núm. CAS: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |