(Trifluorometil)trimetilsilano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
279720010 279720050 279720250
ACRO279720010EA 46.2 EUR
ACRO279720010 ACRO279720050 ACRO279720250
(Trifluorometil)trimetilsilano 99%
(Trifluorometil)trimetilsilano
Formula: C₄H₉F₃Si
Pto. Ebullición: 54…55 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145454
Núm. CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %