Tris(trimetilsilil)silano 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: TTMSS
291060025 291060250
ACRO291060025EA 75.5 EUR
ACRO291060025 ACRO291060250
Tris(trimetilsilil)silano 96%
Tris(trimetilsilil)silano
Formula: C₉H₂₈Si₄
MW: 248,66 g/mol
Pto. Ebullición: 82…84 °C (12 mmHg)
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077893
Núm. CAS: 1873-77-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,09886
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %