5-Hexin-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 133 EUR
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexin-1-ol 97%
5-Hexin-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 73…75 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002980
Núm. CAS: 928-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %