1,3-Dioxolano 99.5+% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
299480010
299480025
299480250
ACRO299480010EA
93.2
EUR
ACRO299480010
ACRO299480025
ACRO299480250
1,3-Dioxolano 99.5+% estabilizado, puro
1,3-Dioxolano
Formula:
C₃H₆O₂ Pto. Ebullición: 75 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1,06 g/cm³ Pto. de inflamación: –6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003207 Núm. CAS: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |
Stabilizer | ≤75 ppm BHT |