EDTA sal tripotásica dihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
301601000
301605000
301600025
ACRO301601000EA
196
EUR
ACRO301601000
ACRO301605000
ACRO301600025
EDTA sal tripotásica dihidrato 99+%
EDTA sal tripotásica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149672 Núm. CAS: 65501-24-8 EINECS: 241-543-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % (on dry substance) |
Water | ≤9 % (K.F.) |