1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303640010 303640050
ACRO303640010EA 45.2 EUR
ACRO303640010 ACRO303640050
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno 97%
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅BrF₆
Pto. Ebullición: 136…140 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,67 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009905
Núm. CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %