3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010
305640050
ACRO305640010EA
45.6
EUR
ACRO305640010
ACRO305640050
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina 95%
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina
Formula:
C₉H₇F₆N Pto. Ebullición: 82…84 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 46…55 °C Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009909 Núm. CAS: 85068-29-7 EINECS: 285-290-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |