Tris(4-fluorofenil)fosfina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
306340010 306340050
ACRO306340010EA 49 EUR
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorofenil)fosfina 98+%
Tris(4-fluorofenil)fosfina
Formula: C₁₈H₁₂F₃P
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013553
Núm. CAS: 18437-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %