3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 107 EUR
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído 97%
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Pto. Ebullición: 37 °C (1.3 mmHg)
Pto. de fusión: -2
Densidad: 1.47 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010206
Núm. CAS: 401-95-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %