cis-1,2-Ciclopentanodiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
310290010 310290050
ACRO310290010EA 47.8 EUR
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Ciclopentanodiol 98%
cis-1,2-Ciclopentanodiol
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 32…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134192
Núm. CAS: 5057-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %