2-(Trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 132 EUR
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluorometil)bencilamina 98%
2-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 108 °C (64 mmHg)
Densidad: 1,249 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010297
Núm. CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %