3-(Trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
312960050 312960250
ACRO312960050EA 75.3 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluorometil)bencilamina 98%
3-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 93…97 °C (22 mmHg)
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008117
Núm. CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %