Tris(pentafluorofenil)fosfina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
313160010 313160050
ACRO313160010EA 59.8 EUR
ACRO313160010 ACRO313160050
Tris(pentafluorofenil)fosfina 97%
Tris(pentafluorofenil)fosfina
Formula: C₁₈F₁₅P
Pto. de fusión: 108…110 °C
Número MDL: MFCD00079654
Núm. CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 119 °C
GC ≥96.0 %