Etoxitrimetilsilano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethyl(ethoxy)silane
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 18.9 EUR
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Etoxitrimetilsilano 95%
Etoxitrimetilsilano
Formula: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009069
Núm. CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %