Isocianato de 3-cianofenilo 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: 3-Isocianatobenzonitrilo

314180050 314180010
ACRO314180050EA 114 EUR
ACRO314180050 ACRO314180010
Isocianato de 3-cianofenilo 97%
Isocianato de 3-cianofenilo
Formula: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 123 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 49…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013856
Núm. CAS: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR