Isocianato de benzoilo 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
314280050 314280010
ACRO314280050EA 104 EUR
ACRO314280050 ACRO314280010
Isocianato de benzoilo 90% tech.
Isocianato de benzoilo
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. Ebullición: 94…96 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 28…29 °C
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002032
Núm. CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %