Cloroformiato de 1-cloroetilo 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
314460250
314461000
ACRO314460250EA
93.8
EUR
ACRO314460250
ACRO314461000
Cloroformiato de 1-cloroetilo 97+%
Cloroformiato de 1-cloroetilo
Formula:
C₃H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 118…119 °C Pto. de fusión: -65 °C Densidad: 1,32 g/cm³ Pto. de inflamación: 40 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000647 Núm. CAS: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...