N-Propiletilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Propyl-1,2-diaminoethane, 1-Amino-2-(propylamino)ethane
314750050 314750250
ACRO314750050EA 64.5 EUR
ACRO314750050 ACRO314750250
N-Propiletilendiamina 99%
N-Propiletilendiamina
Formula: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 147…150 °C
Densidad: 0.82 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Número MDL: MFCD00008172
Núm. CAS: 111-39-7
EINECS: 203-864-9
UN: 2733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4394 to 1.4414 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %