3,4-Dihidroxibenzoato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
325810050 325810250
ACRO325810050EA 36.9 EUR
ACRO325810050 ACRO325810250
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo 97%
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. de fusión: 131…136 °C
Número MDL: MFCD00002199
Núm. CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥96.0 %