N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
327831000 327830250 327830010 327830050
ACRO327831000EA 118 EUR
ACRO327831000 ACRO327830250 ACRO327830010 ACRO327830050
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina 99+% para bioquímica
Tricine
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C (desc.)
Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004277
Núm. CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Índice Merck: 13,09724
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm