N-Hidroxiftalimida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
329871000 329875000 329870025
ACRO329871000EA 43.2 EUR
ACRO329871000 ACRO329875000 ACRO329870025
N-Hidroxiftalimida 98%
N-Hidroxiftalimida
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Pto. Ebullición: 412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 233…235 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005891
Núm. CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Índice Merck: 13,04864
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On anhydrous substance)