4-Clorobutironitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 23 EUR
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Clorobutironitrilo 97%
4-Clorobutironitrilo
Formula: C₄H₆ClN
Pto. Ebullición: 195…197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -44 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001972
Núm. CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %