Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010
331590050
ACRO331590010EA
53.3
EUR
ACRO331590010
ACRO331590050
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico 98%
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico
Formula:
C₉H₆FNO₂ MW: 179.15 g/mol Pto. de fusión: 254…258 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005612 Núm. CAS: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 254 to 258 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |