4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 36.3 EUR
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
4-Cloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70…75 °C
Número MDL: MFCD00011691
Núm. CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %