2-Mercaptobenzotiazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzotiazol-2-tiol
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 29.1 EUR
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
2-Mercaptobenzotiazol 97%
2-Mercaptobenzotiazol
Formula: C₇H₅NS₂
MW: 167,26 g/mol
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172…182 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005781
Núm. CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05893
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %