Fenilpropiolato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
334590050 334590250
ACRO334590050EA 75.9 EUR
ACRO334590050 ACRO334590250
Fenilpropiolato de metilo 98%
Fenilpropiolato de metilo
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00041685
Núm. CAS: 4891-38-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %