N-Etilbencilamina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 39.8 EUR
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Etilbencilamina 95%
N-Etilbencilamina
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 191…194 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009031
Núm. CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %