Cloroacetato de terc-butilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 30.1 EUR
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
Cloroacetato de terc-butilo 97%
Cloroacetato de terc-butilo
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Pto. Ebullición: 48…49 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.053 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000930
Núm. CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,01562
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %