Azul de toluidina O, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 53.8 EUR
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Azul de toluidina O, puro
Cloruro de tolonio O
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011934
Núm. CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Índice Merck: 12,09658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies