Peróxido de di-terc-butilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
349930050 349931000 349932500
ACRO349930050EA 31.9 EUR
ACRO349930050 ACRO349931000 ACRO349932500
Peróxido de di-terc-butilo 99%
Peróxido de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008803
Núm. CAS: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Índice Merck: 12,03515
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide