Aliltrimetilsilano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
349990100 349990500
ACRO349990100EA 52.7 EUR
ACRO349990100 ACRO349990500
Aliltrimetilsilano 97%
Aliltrimetilsilano
Formula: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,719 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008635
Núm. CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %