2-Cloro-4,6-difluoroanilina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
350200010 350200050
ACRO350200010EA 126 EUR
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Cloro-4,6-difluoroanilina 97%
2-Cloro-4,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Pto. de fusión: 28…33 °C
Número MDL: MFCD00142892
Núm. CAS: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %