2-(2-Bromofenil)etanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
350550010 350550050
ACRO350550010EA 35.7 EUR
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromofenil)etanol 99%
2-(2-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C (.7 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00093566
Núm. CAS: 1074-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %